Merck
IESN07852
Millipore
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 7 cm x 8.4 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
製品名
イモビロン®-Eブロッティングサンドイッチ, 7 x 8.4 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
物質
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
7.0 cm × 8.4 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon-Eは、初めての、水性転写バッファーで湿らせることができるウェスタンブロッティング用PVDFメンブレンです。このため、他のPVDFメンブレンに必要とされる、アルコールによる事前湿潤ステップが不要です。
フィルターコード:IEVH
アプリケーション
7 x 8.4 cm、標準的なタンク移送手順用の、ブロッティング紙を交互に重ねたイモビロン-E メンブレン。PVDFメンブレンを水や移動バッファー中で完全に湿らせます。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IESN07852:
試験成績書(COA)