Merck
HX0607
Supelco
塩酸 溶液
34-37% OMNITRACE®
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
product name
塩酸 溶液, 34-37% OmniTrace
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
蒸気圧
190 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
濃度
(Nitric Acid, >= 65 - < 70)
≥30-50% in HCl
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
溶解性
soluble (Water: Soluble)
密度
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
包装
Product is packed into FEP PTFE bottles. Each bottle is packed into a single bottle shipping case.
法的情報
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0607-2:
HX0607-4:
HX0607-1:
試験成績書(COA)