安全性情報
HX0296
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
別名:
Hexanes, FM approval
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
bp:
69 °C/1013 hPa
製品名
Hexanes, 98.5%, OmniSolv®
蒸気圧
160 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤195 nm
UV吸収
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HX0296P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (n-hexane)%Assay (total aliphatic hydrocarbons less than C8)99.8% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)98.5% minBoiling range66.1-69.4°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)UV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.20AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SA650544-6X1L:
HX0296-37:
HX0296-1:
HX0296NV-31:
SA178918-4X4L:
HX0296-36:
SA439177-4X4L:
HX0296-31:
HX0296PS-38:
HX0296P-1:
HX0296AE-39:
HX0296-39:
SA650544-4X4L:
HX0296DL-39:
HX0296-30:
SA650420-4X4L:
HX0296-38:
SA650420-4L:
HX0296EA-39:
SA650544-1L:
SA650544-4L:
650420-901:
HX0296CA-36:
HX0296GA-39:
SA650544-BULK:
650544-901:
HX0296-6:
HX0296-901:
試験成績書(COA)