蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤1 ppm
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤193 nm
UV吸収
λ: 193 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
アナリシスノート
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 1ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Fluorescence (as quinine base): 250ppt max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
UV Abs. at 193 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 200 nm: 0.80AU max
UV Abs. at 210 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 260 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 193vnm max
Water (H2O): 0.02% max
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0076-1:
HX0076-901:
試験成績書(COA)