物質
PVDF membrane
gridded
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
色
white
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Durapore® メンブレンフィルターは、空気中の粒子汚染のモニタリングや液体の清澄化に最適です。
- メンブレンは、幅広い化学的適合性があり、高流量、高スループット、低抽出物を実現します。
- 親水性フッ化ポリビニリデン(PVDF)は、タンパク質結合が非常に低いため、サンプルとの相互作用を最小限に抑え、回収率を最大限にします。
アプリケーション
生体液の清澄ろ過
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
HVWG04700:
試験成績書(COA)