リコンビナント
expressed in Chem-1 cells
メーカー/製品名
ChemiScreen
Chemicon®
テクニック
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
EP5 をコードする全長ヒト DRD5 cDNA
ドーパミンはカテコ-ルアミン系の神経伝達物質で、中枢神経系では運動、認知、情動、神経内分泌のプロセスを制御し、末梢神経系では心臓血管、腎臓、消化管のプロセスを調節します。 ドーパミンの生物学的活性は、5 種類の GPCR ファミリーによって媒介されます。 D1 および D5 サブタイプは Gs に結合して細胞内cAMPを増加させ、D2、D3 および D4 サブタイプは Gi に結合して cAMP を減少させます(Missale et al., 1998)。 標的 D5 の欠損マウスの高血圧表現型は、D5 が交感神経血管緊張の中枢制御を司っていることを示しています(Hollon et al., 2002)。 また、D5 は運動と皮質線条体系の長期抑圧も調節しています(Centonze et al., 2003)。 Chemicon′のクローン化ヒト D5 発現細胞株は、Chem-1 宿主で生産されています。この宿主は、細胞表面で高レベルの組換え D5 発現をサポートし、受容体をカルシウムシグナル伝達経路に結合させるための、異所性 G タンパク質 Gα15 を多量に含んでいます。 したがって、この細胞株は、D5 とそのリガンドとの相互作用のアンタゴニストをスクリーニングするための理想的なツールです。 この膜製剤は [3H]-SCH 23390 に対して 2.25 nM の Kd を示します。 0.5 nM の [3H]-SCH 23390 で、10µg/ウェルの D5 膜製剤は 3 倍以上のシグナル/バックグラウンド比を示します。
生物化学的/生理学的作用
タンパク質標的:D5
品質
さまざまな量の D5 膜製剤を用いた競合結合アッセイで得られたシグナル:バックグラウンドおよび特異的結合値:
仕様:1 ユニット = 10 µg
[3H] SCH 23390 結合のBmax:11.42 pmol/mg タンパク質、
[3H] SCH 23390 結合の Kd: ~ 2.25 nM
10 µg/ウェル | |
---|---|
シグナル:バックグラウンド | 4.06 |
特異的結合(cpm) | 1952 |
仕様:1 ユニット = 10 µg
[3H] SCH 23390 結合のBmax:11.42 pmol/mg タンパク質、
[3H] SCH 23390 結合の Kd: ~ 2.25 nM
規格
インキュベーション条件
非結合 96-ウェルプレート内で、膜を放射性リガンドおよび非標識競合物質(試験濃度については図 1 および 2 を参照)と結合緩衝液中で混合し、1~2時間インキュベートします。ろ過の前に、GF/C 96 ウェルフィルタープレートを 0.33% ポリエチレンイミンで 30 分コーティングし、50mM HEPES、pH7.4、0.5% BSA で洗浄します。 結合反応をフィルタープレートに移し、洗浄緩衝液で 3 回洗浄します(1 回の洗浄につき各ウェル 1 mL)。 プレートを乾燥させ、カウントします。
結合緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、5 mM MgCl2、1 mM 、CaCl2、0.2% BSA、ろ過後、4°C で保存
放射性リガンド:[3H]-SCH 23390。(Perkin Elmer#:NET-930)
洗浄緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、500mM NaCl、0.1% BSA、ろ過後、4°Cで保存。.
各パッケージには、少なくとも 200 アッセイ(ユニット)分の膜が収められています。1 ユニットとは、0.5 nM の3H 標識 SCH 23390 で 3 倍以上のシグナル:バックグラウンドが得られる膜の量を意味します。
非結合 96-ウェルプレート内で、膜を放射性リガンドおよび非標識競合物質(試験濃度については図 1 および 2 を参照)と結合緩衝液中で混合し、1~2時間インキュベートします。ろ過の前に、GF/C 96 ウェルフィルタープレートを 0.33% ポリエチレンイミンで 30 分コーティングし、50mM HEPES、pH7.4、0.5% BSA で洗浄します。 結合反応をフィルタープレートに移し、洗浄緩衝液で 3 回洗浄します(1 回の洗浄につき各ウェル 1 mL)。 プレートを乾燥させ、カウントします。
結合緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、5 mM MgCl2、1 mM 、CaCl2、0.2% BSA、ろ過後、4°C で保存
放射性リガンド:[3H]-SCH 23390。(Perkin Elmer#:NET-930)
洗浄緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、500mM NaCl、0.1% BSA、ろ過後、4°Cで保存。.
各パッケージには、少なくとも 200 アッセイ(ユニット)分の膜が収められています。1 ユニットとは、0.5 nM の3H 標識 SCH 23390 で 3 倍以上のシグナル:バックグラウンドが得られる膜の量を意味します。
物理的形状
パッケージ緩衝液中の液体:50 mM トリス、pH7.4、10% グリセロール、1% BSA、保存料無添加。包装方法:膜タンパク質は 1 mL の包装緩衝液で 1 mg/mL に調整し、急速凍結して -80 ℃ で保存したものです。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
HTS129M:
試験成績書(COA)
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(24), 10801-10810 (2002-12-18)
Dopamine is an important transmitter in the CNS and PNS, critically regulating numerous neuropsychiatric and physiological functions. These actions of dopamine are mediated by five distinct receptor subtypes. Of these receptors, probably the least understood in terms of physiological functions
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(24), 8506-8512 (2003-09-19)
Stimulation of dopamine (DA) receptors in the striatum is essential for voluntary motor activity and for the generation of plasticity at corticostriatal synapses. In the present study, mice lacking DA D1 receptors have been used to investigate the involvement of
Physiological reviews, 78(1), 189-225 (1998-02-11)
The diverse physiological actions of dopamine are mediated by at least five distinct G protein-coupled receptor subtypes. Two D1-like receptor subtypes (D1 and D5) couple to the G protein Gs and activate adenylyl cyclase. The other receptor subtypes belong to