HSP1MAG-63K
MILLIPLEX® Human Sepsis Magnetic Bead Panel 1 - Immune Response Multiplex Assay
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple sepsis biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 111%
(sVCAM-1)
accuracy: 114%
(MIF)
accuracy: 98%
(sFas)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(sFas, sFasL, and PAI-1)
standard curve range: 61-250,000 pg/mL
(sVCAM-1 and sICAM-1)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MILLIPLEX® Human Sepsis Panel 1 is to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in human serum, plasma and cell / tissue culture supernatant samples: sFAS/TNFRSF6, sFasL, sICAM-1, MIF, PAI-1 (total), sVCAM-1. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Immune Response
アプリケーション
- Analytes: MIF, PAI-1 (Total), sFas, sFasL, sICAM-1, sVCAM-1
- Recommended Sample type: Serum, plasma, tissue culture, or homogenates
- Recommended Sample dilution: 1:10 for serum/plasma
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
特徴および利点
その他情報
Standard Curve Range: Refer to QC analysis sheet for exact concentration (MIF).
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
See how MILLIPLEX® multiplex immunoassays offer researchers the ability to simultaneously quantitate a large number of human cytokines, chemokines, and growth factors, and detect human immunoglobulins against SARS-CoV-2 antigens, to better understand the immune response to COVID-19, including cytokine storm.