HIGFMAG-52K
MILLIPLEX® Human IGF-I, II Magnetic Bead Panel - Endocrine Assay
The Human IGF Panel, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of one or both IGF-I and IGF-II protein biomarkers in human serum, plasma and cell/tissue culture samples.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 89%
(IGF-II)
sensitivity: 19 pg/mL
(MinDC+2SD; IGF-I)
sensitivity: 919 pg/mL
(MinDC+2SD; IGF-II)
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(IGF-I)
standard curve range: 892-650,000 pg/mL
(IGF-II)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IGF-I)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IGF-II)
テクニック
multiplexing: suitable
UniProtアクセッション番号
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... IGF1(3479)
詳細
MILLIPLEX® Human IGF-I, II Panel is a 2-plex kit to be used for the quantitative determination of IGF-I and/or IGF-II in human serum, plasma, tissue/cell extracts, or culture media samples. Reagents are included for the extraction of serum and plasma samples resulting in a 1:60 final dilution. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Endocrine
特異性
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
アプリケーション
- Analytes: IGF-I, IGF-II
- Recommended Sample Type: Human serum, plasma, cell/tissue culture supernatants or lysates
- Recommended Sample Dilution: Use 25 μL per well of the final 1:60 extracted serum or plasma; Cell/tissue culture supernatants or lysates may require a dilution in appropriate control medium.
- NOTE: Sample extraction, using the reagents included in the kit, is required for serum and plasma samples. The final dilution for extracted serum or plasma samples is 1:60.
- Assay Run Time: Overnight (16-20 hours) at 2-8°C
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Metabolic Disorders
特徴および利点
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイなどのマルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドローム研究に重要です。糖尿病や肥満など、関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、時間とサンプル量を節約できるためです。
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.