主要文書
HEMF45205
Millipore
Polyethersulfone (PES), hydrophilic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone
品質水準
グレード
for separation
詳細
Filter code HEMF
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
パラメーター
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
ろ過面積
20 cm2
膜サイズ
20 cm × 20 cm
厚さ
143 μm
マトリックス
Express PLUS
ポアサイズ
0.45 μm
泡立ち点
16.1 psi
詳細
HEMF is a 0.45 μm pore sizePES membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.45 μm in size.
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany