Merck
HAWP03700
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター 孔径0.45 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
37 mm
厚さ
150 μm
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
泡立ち点
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:HAWP
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合であることから、MF-Milliporeメンブレンフィルターは分析・研究用途に最も広く使用されるメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
  • 水溶液の清澄化
  • 粒子の除去
  • 粒子分析
  • 微生物分析
  • 廃水中のウイルス様粒子の単離
  • マイクロプラスチック分析グレード水
  • eDNAを含めた核酸の結合
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HAWP03700:
JBRHAWP03700:
試験成績書(COA)