主要文書
HAWG047S0
Millipore
SO-Pak Filters 0.45µm 47mm white gridded
Microbiological analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
hydrophilic
包装
box of 10 envelopes containing 10 pak
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type beer
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
輸送温度
ambient
詳細
SO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, presterilized.
アプリケーション
微生物試験
包装
再開封可能包装10袋 10枚のフィルターと10枚のパッド入り, 滅菌済
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3