製品名
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径, Immobilon®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
品質水準
詳細
90 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Immobilon®
Millipore
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
テクニック
western blot: suitable
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
150 μm
色
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
Immobilon®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
泡立ち点
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
検出方法
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Biological solutions
- Cell contact
- Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
JBRHATF09025:
HATF09025:
試験成績書(COA)