Merck
H1WT5G01PC
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 5 in. (12.7 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161525
物質
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
全長
323.5 mm ± 3 (12.7 in. ± 0.118)
カートリッジの長さ(公称)
5 in. (12.7 cm)
connections O.D. × I.D. × H
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
フェルールサイズ
4 in.
port O.D. × I.D. × H
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 5-inch Code 7
Single Round T-Line
包装
Material Size: 1
法的情報
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany