Merck
H1WT1F25PP
Millipore
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161525
物質
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
全長
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25.4 cm)
connections O.D. × I.D. × H
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
フェルールサイズ
4 in.
port O.D. × I.D. × H
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
フィッティング
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round T-Line
包装
Material Size: 1
法的情報
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany