Merck
GX0190
Supelco
グリセロール
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-289-5
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
698 °F
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
転移温度
flash point 199 °C
密度
1.25 g/mL (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Acrolein, glucose, and ammonium compoundsTo pass testAssay95% minChloride (Cl)0.001% maxChlorinated compounds (as Cl)0.003% maxColorTo pass testDescriptionTo pass testFatty acids and estersTo pass testHeavy metals (as Pb)5ppm maxIdentificationTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.249 minSulfate (SO4)0.002% max
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
GX0190-6:
GX0190-901:
GX0190-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6