Merck
GX0185
Supelco
グリセロール
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-289-5
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
698 °F
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.5% Water
≤2 ppm Heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
転移温度
flash point 199 °C
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Acrolein and glucose: To pass test
Assay (GC): 99.5% min
Chlorinated compounds (as Cl): 0.003% max
Color (APHA): 10 max
Fatty acid esters (as butyric acid): 0.05% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Neutrality: To pass test
Residue after ignition: 0.005% max
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.5% max
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6