主要文書
GVHP22205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophobic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
物質
Durapore PVDF
PVDF
品質水準
グレード
for separation
詳細
Filter code GVHP
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
パラメーター
≤3.5 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
テクニック
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
ろ過面積
20 cm2
膜サイズ
20 cm × 20 cm
厚さ
125 μm
ポアサイズ
0.22 μm
泡立ち点
21.5 psi, methanol
詳細
GVHP is 0.22 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.22μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.