安全性情報
GSTF29325
Millipore
MF-ミリポアメンブレン
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
別名:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Triton-free, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
パラメーター
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
293 mm
厚さ
180 μm
重量分析抽出物
<2%
屈折率
n/D 1.51
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
75 % porosity
泡立ち点
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter Code: GSTF
Filter Type: スクリーン フィルター
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GSTF29325:
JBRGSTF29325:
試験成績書(COA)