安全性情報
GG-PACK
Millipore
Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
CORE Anti-D (clone RUM-1) Bulk Reagent plus Diluent Kit
別名:
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent plus Diluent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
抗体製品の状態
unpurified
クローン
RUM-1, monoclonal
フォーム
liquid
包装
kit of
濃度
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cellsContains 0.1% (w/v) Sodium AzideFiltered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 36 months from date of filtration
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Reagent + Diluent Kit
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
GG-10ML-B:
GG-10L-BK:
GG-10ML-SAM-GAL:
GG-PACK:
GG-10X10ML-B:
GG-100X10ML-EUC:
GG-1L-BK:
GG-50L-BK:
GG-10X10ML-U:
GG-10ML-GAL:
GG-10ML-SAM:
GG-10X10ML-GAL:
試験成績書(COA)