包装
bottle of 10-1000 mL
メーカー/製品名
Estapor®
濃度
1% solids
テクニック
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
色
fluorescent red
マトリックス
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
ビーズ直径
0.450-0.530 μm±<5%
キャパシティ
1-10 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 615 nm)
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
FR180380625:
FR180380625-1:
FR180380625-10:
FR180380625-VAR:
FR180380625-01:
80380625-1000-P:
80380625-0010-P:
80380625-0100-P:
FR180380625-1000:
FR180380625-100:
試験成績書(COA)