FR180380073
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-020/50 Mag COOH PS 10%, Magnetic microspheres 200nm, ChemiLuminsecence Immunoassay, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
別名:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
物質
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
品質水準
組成
Iron Content, 45.0-55.0%
メーカー/製品名
Estapor®
包装
bottle of 10ml-10L
濃度
10% solids
テクニック
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
色
brown
Matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
ビーズ直径
0.160-0.240 μm
キャパシティ
130-240 μeq/g surface charge density
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FR180380073-100:
FR180380073-1:
FR180380073-10:
FR180380073-VAR:
FR180380073-1000:
FR180380073:
試験成績書(COA)