Merck
FHLC01300
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
greener alternative
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
LCR メンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
130 °C max. temp.
フィルタ直径
13 mm
厚さ
140 μm , maximum
重量分析抽出物
0.5%
ポアサイズ
0.45 μm pore size
80 % porosity
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
  • LCR メンブレンフィルターはほとんどの HPLC 溶媒に適合
  • サンプル保護に適した低抽出
  • 親水性 PTFE メンブレンは、事前に湿潤させずに水性液をろ過するのに理想的です。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • HPLC 移動相のろ過
  • 酸、塩基および希釈タンパク質溶液の清澄化 RNA の分離
  • マイクロプラスチック分析
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)