Merck
EZFREAG57
Millipore
EZ-Fluo試薬キット
For fluorescence-based microbial detection technology
別名:
蛍光ベース染色キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116130
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.85
品質水準
メーカー/製品名
EZ-Fluo
包装
pkg of -57 tests
保管条件
room temperature
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
入力
cell
アプリケーション
food and beverages
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
EZ-Fluo試薬キットは、汚染事象に迅速に対応するためのEZ-Fluo迅速検出システムの一部です。本キットは、検査57回分の溶解試薬、蛍光試薬、染色バッファー、プラスチック製保存バッグ、トランスファーピペットで構成されています。EZ-Fluo法は、独自の非破壊的蛍光マーカーに基づいています。回収した微生物をろ過・培養後に、染色試薬を添加します。最初は無色ですが、生細胞や培養可能な細胞と相互作用すると、生細胞が産生する遍在細胞内酵素が基質を切断して蛍光体を放出します。蛍光体が蓄積すると、シグナルが増幅され、EZ-Fluoリーダーで検出できます。
アプリケーション
EZ-Fluo迅速検出システムの一部として使用されるEZ-Fluo試薬キットは、原料、工程内サンプル、最終製品、環境サンプルなどのろ過可能サンプル中の微生物汚染を検出する効率的な手法です。
特徴および利点
  • 汚染物質の迅速かつ正確な定量的検出
  • 染色手順は非破壊的
  • 微生物汚染物質検出のための信頼できる代替法
法的情報
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EZFREAG57:
試験成績書(COA)