Merck
EZBNZST-185K
Millipore
Benzonase® ST ELISA with ZooMAb Antibodies
new
別名:
Benzonase® Salt Tolerant endonuclease ELISA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
パラメーター
50 μL
品質水準
assay range
recovery range: 15.6 pg/mL
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
サイズ
96 well
入力
cell culture supernatant
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
ELISA for the specific detection of Benzonase ST (Salt Tolerant Benzonase).
アプリケーション
96 stripwell formatt ELISA
特徴および利点
Specifically detects Benzonase® Salt Tolerant Nuclease using a pair of specifc recombinant monoclonal ZooMAb® Rabbit antibodies in a sandwich ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® ST standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery ≤20%).
法的情報
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3