安全性情報
EZAABG474
Millipore
EZ-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded black filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
別名:
メンブレンフィルター, 半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
EZ-Pak®
フィルタ直径
47 mm
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type beer
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Pakフィルターは、混合セルロースエステル(MCE)製で、孔径0.8 μm、黒色、格子入り、直径47mmです。EZ-Pakメンブレンとディスペンサーは、すぐに使用できる滅菌済みの個別包装されたメンブレンの利点とユニークな取り扱いやすさを組み合わせることで、メンブランフィルター(MF)法の検査用のフィルターの取り扱いを大きく改善します。これらのフィルターは、サンプルから酵母およびカビを回収するために広く使用されています。
アプリケーション
水、ワイン、ビール、スポーツドリンクなどの飲料の微生物分析のための膜ろ過法。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
JBREZAABG474:
EZAABG474:
試験成績書(COA)