Merck
EX0285
Supelco
Ethanol (denatured)
anhydrous
別名:
Alcohol, Denatured
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
CAS番号:
分子量:
46.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
製品名
Ethyl Alcohol, anhydrous, denatured
品質水準
フォーム
liquid
組成
ethanol, 92-94%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3-5%
不純物
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.5% Water (H2O)
APHA: ≤20
転移温度
flash point 11 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
anhydrous, denatured
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
物理的形状
100 volumes SD Alcohol #1 (1 volume Ethyl Acetate, 1 volume Hydrocarbon solvent, 1 volume MIBK)
アナリシスノート
Acidity (as acetic acid)0.005% maxAssay (Ethanol)92-94%Assay (Ethyl acetate)1-2%Assay (Methanol)3-5%Color (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardNonvolatile residue0.0025% maxSpecific Gravity at 20/20°C0.789-0.793Water (H2O)0.5% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0285-1:
EX0285.901:
187380-901:
EX0285-3:
MC0510-901:
SA187380-18L:
EX0285-30:
EX0285-901:
試験成績書(COA)