安全性情報
EX0273
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3A
200 Proof
別名:
Specially Denatured Alcohol 3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
分子量:
46.07
UNSPSCコード:
12352104
品質水準
形状
liquid
組成
ethyl alcohol, 94.8-95.4 % (w/w)
methyl alcohol, 4.55-5.00 % (w/w)
濃度
200 proof in alcohol (denatured)
不純物
≤0.0025% Acidity (as acetic acid)
APHA: ≤10
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
200 Proof
アプリケーション
200 Proof
アナリシスノート
Acidity (as acetic acid)0.0025% maxAssay: Ethyl alcohol, wt./wt. %94.8-95.4%Assay: Methyl alcohol, wt./wt. %4.55-5.00%Color (APHA)10APHA maxFusel oil constituentsNone detectedOdortypicalReducing substances (permanganate test)Passes testResidue after evaporation0.0025% maxSpecific Gravity at 60°F (15.56°C)0.7930-0.7950Suspended matterPasses testWater solubilityPasses testWater-insoluble matterPasses test
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0273DI-38:
US1EX0273PT37:
EX0273-3:
US1EX0273/20:
EX0273-901:
EX0273TL-38:
EX0273AW-40:
EX0273TL-40:
EX0273-20:
試験成績書(COA)