蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤254 nm
UV吸収
λ: 254 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.80
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 265 nm Amax: ≤0.02
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
PFAS testing
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
包装
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0241-6:
EX0241-901:
EX0241CN-38S:
EX0241WV-37:
EX0241P-1:
EX0241-1:
MC0513-901:
EX0241-NP20:
試験成績書(COA)