Merck
ESA0005L2CLP5
Millipore
Mobius® エッセンシャル2D アセンブリバッグ
5L PureFlex Film, 2D Bag
別名:
Mobius® エッセンシャルアセンブリ、5 L、バッグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
物質
PureFlex bag
品質水準
認証
complies with ISO 9001
製品種目
Mobius® Essential
テクニック
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
H
15.4 m
W
13.25 cm
容量
5 L
5000 mL
アプリケーション
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mobius® エッセンシャルアセンブリは、即出荷できる標準的なバッグとチューブのアセンブリです。
アプリケーション
液体プロセシング用途
特徴および利点
標準製品では、設計および製造のリード時間が不要です。
PureFlex FilmとMobius® MyWayプログラム下でアセンブリに簡単に拡張できるコンポーネントを活用します。
包括的な製品および規制情報が記載された、すぐにダウンロードできるEmprove® Dossier
包装
5~200 Lバッグアセンブリ(5パック)
構成
PureFlex フィルム
C-Flex® 374チューブ 内径3/8インチ x 外径5/8インチ、長さ20インチ。
C-Flex® 374チューブ 内径1/4インチ x 外径1/2インチ、長さ20インチ。
ピンチクランプ5/8インチ、
ピンチクランプ3/4インチ。
ボートポート
ホースバーブ バルブなしカップリングインサート3/8インチ。
メスルアー1/4インチ、HB
オスルアー
法的情報
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany