製品種目
NovaSeptum® GO
特徴
autoclavable
パラメーター
0-134 °C temp. range (32-273 °F)
アプリケーション
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
保管温度
room temp
詳細
NovaSeptum® GOの初回操作タグは、最初に操作しようとする前にサンプリング溶液の改ざんがないことを示すために使用されます。
デバイスの構成:無菌サンプリングアクセサリー
アプリケーション
無菌試験、発熱性物質試験、エンドトキシン試験、化学分析、pH分析、および培養のアプリケーション
包装
ENSTAG(1箱100ユニット)
構成
- ロッキングタグ:ポリアミド/ステンレススチール
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany