Merck
EM3234
Supelco
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II
別名:
Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
50202301
bp:
100 °C (lit.)
蒸気圧:
23 hPa ( 20 °C)
製品名
水, Distilled, ASTM Type II
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
詳細
TOC <= 50g/L (at the time of manufacture)
フォーム
liquid
シェルフライフ
18 mo. (from manufacture date)
不純物
≤0.01 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.4 ppm Chloride
≤0.4 ppm Nitrate
≤1.0 ppm Phosphate
≤1.0 ppm Sulfate
≤20 ppm Total solids
≤3 ppb Silica (SiO2)
≤5 ppb Chloride (Cl)
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
導電率
≤1 S/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppb
微量陽イオン
Fe: ≤0.3 ppm
Na: ≤5 ppb
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Distilled, ASTM Type II
アナリシスノート
Expiration date: 18 months from mfg date
Chloride (Cl): 5ppb max
Color (APHA): 10 max
Conductivity at 25°C: 1.0S/cm max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.01ppm max
Ion chromatography, Chloride: 0.4ppm max
Ion chromatography, Nitrate: 0.4ppm max
Ion chromatography, Phosphate: 1.0ppm max
Ion chromatography, Sulfate: 1.0ppm max
Iron (Fe): 0.3ppm max
Microbial limits (at time of manufacture): 10CFU/mL max
Resistivity at 25°C: 1.0MOhm❞cm min
Silica (SiO2): 3ppb max
Sodium (Na): 5ppb max
Substances reducing permanganate: To pass test
Total organic carbon (at time of manufacture): 50g/L max
Total solids: 20ppm max
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
EM3234-10:
試験成績書(COA)