主要文書
DRUM0100L01
Millipore
Mobius®ポリエチレンドラム
100L used with 3D bag assembly
別名:
Mobius® Polyethylene Drum, 100 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質水準
パラメーター
100 L sample volume
直径
43.70 cm (17.20 in.)
重量
4.99 kg (11 lb)
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany