安全性情報
DR1122
Sigma-Aldrich
Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9)
liquid, clone 4G9, Calbiochem®
別名:
Anti-Kruppel-like Factor 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
クローン:
4G9, monoclonal
application:
化学種の反応性:
human
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G9, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLF10(7071)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein.
Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein in K562 and HeLa cells.
This Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of KLF10.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1-110 human KLF10, expressed as a GST fusion protein
アプリケーション
Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Positive Control
K562 cells, HeLa cells
その他情報
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
DR1122-100UG:
試験成績書(COA)