Merck
DAWP02500
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.65 μm孔径
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.65 µm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with OSHA ID 160
詳細
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
3%
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.65 μm pore size
81 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:DAWP
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合であることから、MF-Milliporeメンブレンフィルターは分析・研究用途に最も広く使用されるメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 粒子除去
  • 乳製品微生物学
  • 酵母、カビ、藻類の保持
  • マイクロプラスチック
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
DAWP02500:
試験成績書(COA)