Merck
D00273S01
Millipore
Clarigard® カートリッジフィルター
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
別名:
Clarigard Cartridge Filter 30 in. 0.2 μm Code 7 Silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
silicone seal
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Clarigard®
Clarigard®
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤30 mg
ポアサイズ
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
調製ノート
滅菌法
126 °Cで30分間のオートクレーブ10サイクルまたはSIP
アナリシスノート
≥9 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
重量分析抽出物:水に24時間浸漬後
その他情報
使用方法:
  • 生物保持:99.99%保持
  • 作用機序:ろ過(公称)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:バイオバーデン低減
  • 使用方法:POLYGARD®カートリッジおよびCLARIGARD®カートリッジのユーザーガイドをご参照ください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください
法的情報
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany