Merck
D00202S01
Millipore
Clarigard® カートリッジフィルター
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
Clarigard Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 0 Silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
silicone seal
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Clarigard®
Clarigard®
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤20 mg
ポアサイズ
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
詳細
Device Configuration: カートリッジ
調製ノート
Sterilization Method
126 °C 30 分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥2 L
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: 99.99% retention
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Bioburden reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany