Merck
CX0914
Supelco
1-Chlorobutane
OmniSolv®
別名:
1-Chlorobutane, Butyl Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3Cl
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-696-6
蒸気圧
110 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
転移温度
flash point -17 °C
溶解性
0.5 g/L
密度
0.886 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤220 nm
UV吸収
λ: 220 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 233 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 220 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 233 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off220nm maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34958-901:
CX0914-6:
SA34958-1L:
SA34958-2L:
SA34958-4X4L:
CX0914-901:
CX0914-1:
試験成績書(COA)