Merck
CX0120
Supelco
炭酸カルシウム
別名:
Carbonic Acid Calcium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCO3
CAS番号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
207-439-9
アッセイ:
98-100.5% dry basis
フォーム:
powder
溶解性:
0.017 g/L
アッセイ
98-100.5% dry basis
品質水準
フォーム
powder
不純物
≤0.2% Acid-insoluble substances
損失
≤2% loss on drying
white
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
溶解性
0.017 g/L
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ba:, passes test
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤1.0%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Acid-insoluble substances: 0.2% max
Assay (dried): 98-100.5%
Barium (Ba): To pass test
Color: White
Description: To pass test
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.003% max
Identification: To pass test
Loss on drying: 2.0% max
Magnesium and alkali salts: 1.0% max
Solubility: To pass test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
CX0120-5:
CX0120-2:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
塩酸 ACS reagent, 37%
Sigma-Aldrich
320331
塩酸