主要文書
CWSS73S01
Millipore
Milligard® 0.5/0.2 µm(公称)、カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Milligard®
特徴
hydrophilic
テクニック
prefiltration: suitable
L
30 in.
W
2.9 in.
ろ過面積
2.1 m2
Matrix
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany