Merck
CWSC73S03
Millipore
Milligard® 1.2/0.5 µm(公称)、カートリッジ
pore size 1.2/0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
別名:
Milligard Cartridge Filter 30 in. Code 7 1.2/0.5 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Milligard®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Milligard®
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
テクニック
prefiltration: suitable
L
30 in.
W
2.9 in.
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.1 cm (2.8 in.)
ろ過面積
2.1 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤150 mg/cartridge
マトリックス
Milligard®
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
特徴および利点
フォーマット:二重層
包装
開けやすいダブルバッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『OptiScale®-25』ユーザーガイドの「設置」と「ウェッティング」のセクション、ならびに『ミックスセルロースエステル』テクニカルブリーフの「はじめに」のセクションを参照してください
  • 保管について:『ミックスセルロースエステル』テクニカルブリーフを参照してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
規格
フィルターグレード:Standard Milligard® Media
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たす媒体の組み合わせを用いて製造されました。
滅菌法
121 °Cで30分間のオートクレーブ10サイクルまたはSIP
アナリシスノート
≥3 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
重量分析抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
CWSC73S03:
試験成績書(COA)