主要文書
CT05F1C50
Millipore
Polygard® CT Cartridge Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
別名:
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
ポアサイズ
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code F (double open end w/flat gaskets)
詳細
Device Configuration: カートリッジ
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany