Merck
CP2074S03
Millipore
Lifegard 2.0 µm(公称)、カートリッジ
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 40 in. (100 cm)
別名:
Lifegard Cartridge Filter 40 in. 2.0 μm Code 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Lifegard
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Lifegard
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
テクニック
prefiltration: suitable
L
40 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
40 in. (100 cm)
直径
7.4 cm (2.9 in.)
ろ過面積
1.84 m2
不純物
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤880 mg/cartridge
マトリックス
Lifegard
ポアサイズ
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7
詳細
Device Configuration: カートリッジ
特徴および利点
Format: Single Layer
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
規格
Filter Grade: AP20
調製ノート
Sanitization Protocol
80 °Cで30 分 熱水殺菌
Sterilization Method
121 °C 30 分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥5 L
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany