主要文書
CP2073006
Millipore
Lifegard 2.0 µm(公称)、カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Lifegard
特徴
hydrophilic
テクニック
prefiltration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
ろ過面積
1.38 m2
マトリックス
Lifegard
ポアサイズ
2.0 μm nominal pore size
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany