Merck
CN1H71E06
Millipore
Polygard® CNカートリッジフィルター
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
別名:
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 10.0 µm Code 7 Ethylene-Propylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
EPR seal
polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
ろ過面積
0.42 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤50 mg
ポアサイズ
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリガード(Polygard)®-CNカートリッジフィルター製品は、液体および気体中の粒子除去用に設計された公称定格フィルターです。ポリガード(Polygard)-CN® フィルターメディアのプリーツ状構造で10.0 μm孔径のろ過プロセス中の圧力差を最小限に抑え、オールポリプロピレン構造のフィルターによって低抽出物レベルおよび広範な化学的適合性を提供します。粒子と微生物の効率的な低減によって、下流のフィルター性能が向上します。
ポリガード(Polygard)-CNカートリッジフィルターは、25 °Cでの最大差圧4.8 bar(70 psid)の高処理量を提供します。カートリッジは、堅牢、強靭、抵抗力があり、繰返しインライン蒸気滅菌サイクルに耐えるよう設計されています。
代表的なアプリケーション
ポリガード(Polygard)-CNカートリッジフィルターは、液体および気体のろ過の用途に、また清澄化操作やバイオバーデン低減のために、飲料業界で広く使用されています。
規制への適合
ポリガード(Polygard)®-CNカートリッジフィルターは、ISO 9000品質システム規格の認可登録機関によって承認された品質マネジメントシステムに従って、設計、開発、製造されており、品質証明書を付けて出荷されています。各カートリッジフィルターは、規制の要求に合致するバリデーションガイドに従っています。
トレーサビリティおよび容易な識別のため、個々のカートリッジフィルターには識別記号の表示がなされています。
多様なフォーマットをご用意
ポリガード(Polygard)®-CNカートリッジフィルターには、お客様のアプリケーションの条件に対応できる広範なサイズが揃っています。既存のハウジングに容易に適応できるよう、各種接続形状をご利用いただけます。
調製ノート
殺菌プロトコル
80 °Cの熱水で30分
滅菌方法
126 °Cで30分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
アナリシスノート
≥5 Lの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
重量分析の抽出物:水に24時間浸漬後
その他情報
使用方法:
  • 生物保持:微生物の低減
  • 作用機序:ろ過(公称)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:粒子と微生物の効率的な低減
  • 使用上の注意:ポリガード(Polygard)® およびクラリガード(Clarigard)® カートリッジのユーザーガイドをご参照ください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください
法的情報
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany