Merck
CFSP173000
Millipore
C083セルロース繊維サンプルパッドストリップ
thickness 0.83 mm, filter L × W 1.7 cm × 30 cm, pack of 100 strips
別名:
セルロース吸収サンプルパッド, サンプルパッド, セルロースパッド, 吸収パッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
包装
pack of 100 strips
品質水準
メーカー/製品名
SureWick®
W
17 mm
フィルタL × W
1.7 cm × 30 cm
厚さ
0.83 mm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SureWick® パッド材料は、優れた一貫性とパフォーマンスを必要とする迅速な診断用ラテラルフローテストで 使用するために設計、最適化されています。SureWick® セルロースファイバーパッド材料は、ラテラルフローアッセイのサンプルおよび 吸収パッドとして使用されます。このパックには 17mm x 30cm C083 ストリップが 100 枚入っています。
アプリケーション
SureWick® パッド材料は、 感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、 女性’の健康、 バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、 環境検査、農業用途、食品安全、 製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテスト用途でサンプル、コンジュゲート、または吸収パッドとして使用するように最適化されています。
特徴および利点
  • SureWick® セルロース繊維パッドは、不織布の 100% 純粋なセルロース繊維で作られています。
  • これらのパッドには、アッセイのパフォーマンスを妨げる可能性のある結合剤や接着剤は含まれていません。
  • 優れた一貫性を確保するために製造されており、信頼性が高く予測可能なサンプルフローを提供します。
  • 不変の厚さ、ベッド容量、均一な表面品質を備えています。
  • 迅速な供給とリードタイム。
  • 優れた技術サポートが保証されています。
法的情報
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CFSP173000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the