詳細
SureWick® Pad は、高度の安定性と性能が求められる迅速診断用ラテラルフローテストで使用するために設計、最適化されています。SureWick® セルロースファイバーパッド材料は、ラテラルフローアッセイにおけるサンプルおよび吸収パッドとして使用されます。このパックには、17mm x 100m の C083 セルロースファイバーパッド素材のロールが 1 つ入っています。
アプリケーション
SureWick® パッド材料は、 感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、 女性’の健康、 バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、 環境検査、農業用途、食品安全、 製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテスト用途でサンプル、コンジュゲート、または吸収パッドとして使用するように最適化されています。
特徴および利点
- SureWick® セルロースファイバーパッドは、不織布の 100% 純粋なセルロースファイバーから作られています。
- これらのパッドには、アッセイのパフォーマンスを妨げる可能性のある結合剤や接着剤は含まれていません。
- 優れた一貫性を確保するために製造されており、信頼性が高く予測可能なサンプルフローを提供します。
- 不変の厚さ、ベッド容量、均一な表面品質を備えています。
- 迅速な供給とリードタイム。
- 優れた技術サポートが保証されています。
法的情報
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CFSP001700:
試験成績書(COA)