主要文書
CDRC030HG
Milli-Q
逆浸透カートリッジ
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 30 L/hr, For use with Elix® and RiOs water purification systems
別名:
逆浸透カートリッジ-30 L/時間
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Elix®
for use with RiOs
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
逆浸透(RO)メンブレンは、イオン、微粒子、細菌、有機分子などの汚染物質を95~99%除去します。Elix®およびRiOs純水製造装置用。
アプリケーション
RiOsおよびElix®装置から供給されるRO水はラボで使用され、主な用途は一般的なすすぎ、洗濯機およびオートクレーブへの給水、あるいは純水および超純水製造装置への給水です。
特徴および利点
逆浸透カートリッジ交換用の純正消耗品-CDRC030HG
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany