安全性情報
CDEXP0LUV
Milli-Q
Polishing Cartridge
For Milli-Q® UV system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® Plus
輸送温度
ambient
詳細
For Milli-Q UV system
特徴および利点
The purification method involves the use of ion-exchange resins and activated carbon.
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany