アプリケーション
cell analysis
詳細
バイオプリンティングを含む3D細胞培養では、細胞がすべての細胞表面のインテグリンと同時に相互作用するようにして、従来の2D細胞培養法では活性化されなかった特定のシグナル伝達経路を活性化できることで、生理学的な細胞モデルを構築できます。ヒドロゲルは、3次元での細胞の培養を可能にする水膨潤性ポリマーであり、細胞の発生、分化、遊走および機能に大きな影響を与えることができます。3Dバイオプリンティングなどの組織工学の新しい分野では、UV光架橋メタクリル化ヒドロゲル生体材料(PEGMA、GelMA、HAMA、colMAなど)を用いて細胞を封入し、印刷可能なバイオインクを製作しています。 PhotoCol-LAP、メタクリル化コラーゲンヒドロゲルキット(CC321:CC321-1、CC321-2)は、精製されたウシ由来I型コラーゲンメタクリル酸塩(ColMA)をベースとしており、光架橋することにより細胞に天然のような 3D 環境を提供します。I型ウシコラーゲンメタクリル酸塩に加えて、このキットには光重合開始剤であるフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン酸リチウム(LAP)やその他の試薬が含まれているため、光架橋実験の微調整(ヒドロゲルの剛性やゲル化速度を変化させるなど)を容易に行うことができます。メタクリル化 I 型コラーゲンは、タンパク質の遊離アミン(主にリジン残基の α-アミン基および N 末端のアミン基)と反応させることにより修飾された無傷のテロペプチドウシコラーゲンから生成されます。 コラーゲン分子の全リジン残基の20%以上がメタクリル酸塩化されています。コラーゲンは牛の皮から抽出されたもので、隔離された牛群から分離され、管理された製造工程で精製されたモノマーを多く含んでいます。PhotoCol は、Advanced BioMatrix, Inc.の登録商標です。
アプリケーション
光架橋形成は405 nm の青色光源を用いて開始されます。
包装
1キット
構成
CC321-2(2 ~ 8°Cで保存してください):メタクリル化コラーゲン:1 X 100 mg(CS226428)、20 mM 酢酸:1 X 50 mL (CS226413)、LAP 光重合開始剤:1 X 100 mg (CS226412)。
注記:CC321-1およびCC321-2を含む完全なPhotoCol-LAP、メタクリル化コラーゲンヒドロゲルキット(CC321)は別売りです。
注記:CC321-1およびCC321-2を含む完全なPhotoCol-LAP、メタクリル化コラーゲンヒドロゲルキット(CC321)は別売りです。
品質
無菌性(改変USP):増殖なしエンドトキシンン LAL:≤ 10.0 EU/mLゲル形成:≤ 40 分キネティックゲルテスト:≤ 40 分純度(SDSページ銀染色):≥ 99%メタクリル化の程度:≥ 20%pH:3.0-4.0浸透圧:≤ 40 mOsm/Kg H20ヤング率特徴電気泳動パターン特徴
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
CC321-2:
試験成績書(COA)