安全性情報
CC117
Sigma-Aldrich
ニワトリ細胞外コンドロイチン硫酸プロテオグリカン
別名:
コンドロイチン硫酸プロテオグリカン, ニワトリコンドロイチンプロテオグリカン, 細胞外プロテオグリカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
由来生物
chicken
品質水準
100
300
アッセイ
95%
フォーム
liquid
分子量
<400 kDa
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
chicken ... VCAN(395565)
詳細
アグリカン、バーシカン、ニューロカンは、ヒアルロン酸結合プロテオグリカンのファミリーの一員です。そのため、それぞれが、ヒアルロン酸結合領域、Ig様ドメイン、EGF様ドメイン、レクチン様ドメイン、補体調節様ドメインを持っています。 ホスファカンはこれらとは異なり、炭酸脱水酵素と類似した領域であるフィブロネクチンIII型ドメインを持ち、細胞外部分に相当する膜貫通型タンパク質受容体チロシンホスファターゼのスプライスバリアントです。
これまで、アグリカンは軟骨プロテオグリカンであり、ニューロカンとホスファカンは神経プロテオグリカンであると考えられてきましたが、最近の研究で、これらの4つのプロテオグリカンがすべて、初期胚において広範囲かつ独特の分布パターンを持つことが示されています。 これらのプロテオグリカンの存在は、予想される部位以外の成人組織では入念には検討されていません。 これらのプロテオグリカンは抗接着分子であり、細胞-ECMおよび細胞-細胞接着の両方を阻害できます。
製品の起源:12~14日齢のニワトリ胚全脳から分離されました。
説明/成分:CC117には、ニワトリ胚脳から分離された大型コンドロイチン硫酸プロテオグリカンの混合物が含まれています。アミノ酸配列分析と免疫学的研究により、この混合物の主成分はニューロカン、ホスファカン、バーシカン、アグリカンであることが示されています。 コンドロイチナーゼ処理を行ってこれらのプロテオグリカンのグリコサミノグリカン部分を除去した後、SDSゲル上で分離したこの調製物の主成分は、ニューロカンを表す250 kDaのコアタンパク質と、アグリカン、ホスファカン、およびバーシカンを表す400 kDa のコアタンパク質です。
*量:ビシンコニン酸(BCA)アッセイを使用して測定したタンパク質。 100 μgは、コアポリペプチドの測定値であることに注意してください。 この混合物の成分には、コアポリペプチドに加えて、結合したグリコサミノグリカンが含まれています。
アプリケーション
CC117は、ラットおよびマウス脳スライス培養系で問題なく使用されています。
物理的形状
保存剤を含まないPBS中の液体として提供します。
保管および安定性
-20°Cで最大12カ月間保存できます。凍結・融解の繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
ニワトリ胚脳からクロマトグラフ法により精製した大型の細胞外コンドロイチン硫酸プロテオグリカン(CSPG)の混合物。 PAGE分析では、物質は95%純粋であり、還元状態で大きなHMW (<400 kDa)の物質として泳動されます。 混合物中に含まれる各CSPGの正確な量は定量されていませんが、実質的に元の脳に存在するすべてのCSPGが収集されています。
均一性:
PAGE分析では、物質は95%純粋であり、還元状態で大きなHMW (<400 kDa)の物質として泳動されます。 CSPG種の正確な量は測定されていません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CC117-K:
CC117:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Keratan sulfate proteoglycan phosphacan regulates mossy fiber outgrowth and regeneration.
Butler, Christy D, et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 462-473 (2004)
E Förster et al.
Development (Cambridge, England), 128(15), 3029-3039 (2001-09-05)
In various brain regions, particularly in the hippocampus, afferent fiber projections terminate in specific layers. Little is known about the molecular cues governing this laminar specificity. To this end we have recently shown that the innervation pattern of entorhinal fibers
H Ernst et al.
Journal of cell science, 108 ( Pt 12), 3807-3816 (1995-12-01)
Chondroitin sulfate proteoglycans inhibit the adhesion of cells to extracellular matrix proteins that otherwise permit adhesion. Although proteoglycans are widely assumed to act by masking the other protein in a mixed substrate, recent studies suggest that proteoglycans inhibit adhesion through
The interaction of the retina cell surface N-acetylgalactosaminylphosphotransferase with an endogenous proteoglycan ligand results in inhibition of cadherin-mediated adhesion.
Balsamo, J, et al.
The Journal of cell biology, 129, 1391-1401 (1995)
関連コンテンツ
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.